Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dUTP, 1 mM i TE-buffer
Artikelnummer. 10654193
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654193 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10654193 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32762
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til lysere konjugater
Mærkede 5-aminohexylacrylamido-dUTP (aha-dUTP)-nukleotider modificeres i C-5-positionen af uridin med en unik hexylacrylamidlinker, der tjener som en spacer mellem nukleotidet og farvestoffet. Denne spacer reducerer interaktioner mellem nukleotidet og farvestoffet, hvilket resulterer i lysere konjugater og øget haptentilgængelighed for sekundære detektionsreagenser. Mærkede nukleotider kan anvendes til at generere mærkede nukleinsyrehybridiseringsprober til mange molekylærbiologiske og molekylære cytogenetiske applikationer, herunder flerfarveteknikker.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærket nukleotid
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestof
Modifikation AHA (5-aminohexylacrylamido)
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Alexa Fluor
Til brug med (applikation) Molekylær biologi
Mængde 50μ L