Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dCTP
Beskrivelse
De Alexa Fluor™ 555 farvestoffer, der bruges til at mærke nukleotider, er kompatible med almindeligt anvendte mikroarray-scannere og giver større signalkorrelationsværdier (R2) end de spektralt ™lignende Cy 3 og Cy5 farvestofpar, hvilket forbedrer opløsningen af to-farve mikroarray genekspressionsassays til 1,3 gange ændringer i ekspression. Den usædvanligt lyse og fotostabile Alexa Fluor farvestoffer er også i det væsentlige ufølsomme over for pH og er meget vandopløselige.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærket nukleotid |
| Koncentration | 1 mM |
| Assay | Mikroarray-genekspressionsassay |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor Farvestof |
| Mærkningsmetode | Direkte mærkning |
| Modifikation | AHA (5-aminohexylacrylamido) |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Mængde | 50μ L |