Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Reactive Dye Decapack, til mikroarrays
Artikelnummer. 10206402
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10206402 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10206402 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32750
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Matcher billedkanalerne på de mest populære mikroarray-scannere
De Alexa Fluor™ reactive dye decapack er specielt pakket succinimidylester farvestof til mærkning af DNA- eller RNA-prøver, der er blevet modificeret ved inkorporering af aminoallyl-dUTP (kat. nr. A21664) eller aminohexylacrylamido-dUTP (kat. nr. A32761). Hvert emballageparti er strengt testet for evnen til at mærke aminoallyl-modificeret DNA til høje og ensartede niveauer.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og analyse, DNA-mærkning, Expression Array-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reaktivt farvestof
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestof
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 1 sæt