Få mere at vide
Invitrogen™ Acridine Orange (10 mg/ml i vand)
Artikelnummer. 11504047
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11504047 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 11504047 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A3568
Edge
Cellegennemtrængende nukleinsyrebindende farvestof
Acridine Orange udsender grøn fluorescens, når den er bundet til dsDNA, og rød fluorescens, når den er bundet til ssDNA eller RNA. Denne unikke egenskab gør acridin orange nyttig til cellecyklusundersøgelser. Acridin orange er også blevet brugt som lysosomalt farvestof. Dette farvestof er tilgængeligt i opløsning (A-3568).
Apoptose, celleanalyse, cellecyklus, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, DNA Fragmentering, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 460/650 (RNA)
Farvetype Celle-permeant
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 10 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer, Nucleus