Få mere at vide
Invitrogen™ A-23187 fri syre (calcimycin)
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anvendes typisk til at ækvilibrere intracellulære og ekstracellulære Ca 2+ koncentrationer
- At tillade Mn2 + at komme ind i cellen for at slukke intracellulær farvefluorescens
- Selvom den iboende fluorescens af A-23197 er for høj til brug med UV-exciterbare calciumindikatorer som fura-2, indo-1 og quin-2, er den velegnet til brug med synligt lys-exciterbare indikatorer, herunder fluo-4, fluo-3, Calcium Green og rhod-2
- Kan også bruges til at ækvilibrere ekstracellulære og intracellulære Mg 2+ koncentrationer, hvilket gør den nyttig til kalibrering af Mg 2+ indikatorer
- Bæredygtig emballage
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer, Fluorometer, Fluorescerende Imager |
| Indikator | Calcium indikator |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Molekylær formel | C29H37N3O6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Calciumionofor |