Få mere at vide
Invitrogen™ 5-CFDA, AM (5-carboxyfluorescein diacetat, acetoxymethylester)
Beskrivelse
- Måler både enzymatisk aktivitet, som er nødvendig for at aktivere dens fluorescens, og cellemembranintegritet, som er nødvendig for intracellulær retention af deres fluorescerende produkt
- Elektronisk neutral AM-ester af CFDA kan indlæses i celler ved lavere koncentrationer end CFDA
- Ved hydrolyse af intracellulære esteraser giver denne AM-ester også carboxyfluorescein: Sammenlignet med fluorescein indeholder carboxyfluorescein ekstra negative ladninger og bevares derfor bedre i celler
Celleadhæsion, celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryokonservering, cellekultur, celleproliferation, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, kemotaksi og cellemigration, generel celleopdagelse og celleudvikling, generel celleopdagelse (HCS), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfarvning og detektion, Ionisk homeostase og signalering, Target-baserede ADME/Tox-assays, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Produkttype | 5-CFDA AM |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Mængde | 5 mg |
| Reagenstype | CFDA& Relaterede forbindelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |