Få mere at vide
Invitrogen™ 2-NBDG (2-( N- (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-deoxyglucose)
Beskrivelse
2-NBDG er en fluorescerende glukoseanalog, der er blevet brugt til at overvåge glukoseoptagelse i levende celler som en indikator for cellens levedygtighed. Selvom NBD-fluorescens er følsom over for sit miljø, viser den typisk excitation/emissionsmaksimum på ∼465/540 nm og kan visualiseres ved hjælp af optiske filtre designet til fluorescein.
Opløs farvestoffet i vand eller 1X PBS (pH 7,2) for at lave en fondopløsning op til 10 mg/ml. Fondopløsninger skal tilberedes friske og bruges samme dag.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | 2-NBDG |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | Rør(er), slæde(r) |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.