Få mere at vide
Invitrogen™ 1,8-ANS (1-anilinonaphthalen-8-sulfonsyre), høj renhed
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
- I det væsentlige ikke-fluorescerende i vand, bliver kun mærkbart fluorescerende, når det er bundet til membraner
Celleanalyse, cellestruktur, membraner (generelt) og lipider
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | 1,8-ANS |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner& Lipider |