Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Ikke-filtreret pipettespids med lav retention i Reload Tower
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4909474
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 11575474
Brand: Thermo Scientific™ 372205RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med disse pipettespidser med lav retention, der leverer maksimal prøvevolumen.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Lave retentionsspidser leverer maksimalt prøvevolumen og er til brug med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters made by Rainin Instrument, LLC. Designed in response to customer demands, this unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use 'push down' reload pack. Choose sterile or nonsterile tips, in five volume sizes, with or without our proprietary low-retention technology. SoftFit tips are also available with MBP's patented ART™ barrier; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for more information.
Benefits
  • Recessed lid allows stacking of reloads and racks
  • Unique, easy-to-use push-down reload sleeve
  • Easy, one-hand operation of locking clasp Pipet tip plates clip securely into racks but are easy to remove
  • Part and lot numbers are printed on each insert for full traceability
  • Strong design prevents flexing and warping
  • Recessed holes stabilize pipet tips in multichannel applications
  • Fully recyclable components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20L, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Model- 20L
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 4.86cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Farvekode Rød
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L