Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Ikke-filtreret pipettespids med lav retention i Reload Tower
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11595494
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 11595494
Brand: Thermo Scientific™ 372105RI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med disse pipettespidser med lav retention, der leverer maksimal prøvevolumen.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Lave retentionsspidser leverer maksimalt prøvevolumen og er til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Reload-tårne er en miljøvenlig emballagemulighed, der reducerer plastikaffald og lagerplads
  • Kompatibel med SoftFit-L tomme stativer
  • Farvekodede indsatser giver hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20L, Non-Filtered, Sterile, Refill
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 20L
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 4.86cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Farvekode Rød
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L