Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Ikke-filtreret pipettespids med lav retention i Reload Tower
Artikelnummer. 11515504
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
11515504 200μ l Steril Pakke med 960
11575474 20μ l Ikke steril Pakke med 960
11585474 200μ l Ikke steril Pakke med 960
11515484 300μ l Ikke steril Pakke med 960
11535484 1.000μ l Ikke steril Pakke med 768
11555484 1200μ L Ikke steril Pakke med 768
11595494 20μ l Steril Pakke med 960
11535504 300μ l Steril Pakke med 960
11555504 1.000μ l Steril Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11515504 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 375105RI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.00 DKK
    586.43 DKK / Pakke med 960
    Spare 49.57 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med disse pipettespidser med lav retention, der leverer maksimal prøvevolumen.
Pipetter prøver med den nøjagtighed og præcision, du forventer af din pipette hver gang, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Lave retentionsspidser leverer maksimalt prøvevolumen og er til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Reload-tårne er en miljøvenlig emballagemulighed, der reducerer plastikaffald og lagerplads
  • Kompatibel med SoftFit-L tomme stativer
  • Farvekodede indsatser giver hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200L, Ufiltreret, steril, Refill
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 200L
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 5.00cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L