Få mere at vide
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ HLT Ergo-F pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12924077 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 12924077
Brand: Thermo Scientific™ 3812
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Finnpipette Fokus og digitale pipetter
  • Ergonomiske spidser reducerer belastninger og skader
  • Sikre og ensartede tætninger
  • Mindre udstødningskraft
  • Fås også i polymer med lav retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Format Stativ
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette Focus, Digital Pipette
Produktlinje Molecular BioProducts HLT Ergo-F