Få mere at vide
Corning™ Molecular Biology Reagents
pH:
7 ± 0,1
7,5 ± 0,1
8 ± 0,1
8,3 ± 0,1
8,4 ± 0,1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Certificate of Analysis available
- Product can be diluted to obtain the desired concentration
Ordreinfo
Shipped at ambient temperature
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-hydrochloridbuffer |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 7,5 ± 0,1 |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Sterilitet | Sterile |