Få mere at vide
Corning™ Molecular Biology Reagents
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343711
Kemisk navn eller materiale:
Saltvandsnatriumcitratbuffer
TAE-buffer
Tris-borat EDTA-buffer
Tris-hydrochloridbuffer
pH:
7 ± 0,1
7,5 ± 0,1
8 ± 0,1
8,3 ± 0,1
8,4 ± 0,1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15343711
Brand: Corning™ 46010CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Ordreinfo
Shipped at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAE-buffer
Koncentration 10X
pH 8,3 ± 0,1
Mængde 6 x 1 L
Sterilitet Sterile