Få mere at vide
Corning™ Molecular Biology Reagents
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313591
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Saltvandsnatriumcitratbuffer
TAE-buffer
Tris-borat EDTA-buffer
Tris-hydrochloridbuffer
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale pH Pakningsstørrelse
15313591 Saltvandsnatriumcitratbuffer 7 ±0.1 Pakke med 6
15343711 TAE-buffer 8.3 ±0.1 Pakke med 6
15383711 Tris-hydrochloridbuffer 7.5 ±0.1 Pakke med 6
15353711 Tris-borat EDTA-buffer 8.4 ±0.1 Pakke med 6
15393711 Tris-hydrochloridbuffer 8 ±0.1 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15313591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46020CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1540.06 DKK / Pakke med 6
    Spare 539.94 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Ordreinfo
Shipped at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saltvandsnatriumcitratbuffer
CAS 6132-04-3, 7732-18-5
Koncentration 20X
pH 7 ±0.1
Fysisk form Liquid
Mængde 6 x 1 L
Løsningstype Buffer
Grad Molecular Biology