Beskrivelse
- Gennemgår omvendt osmose
- Møder USP og EPTesting-specifikationer
- DNase og RNase-fri
- Velegnet til cell-culture og molekylærbiologiske anvendelser
- Langtidslagring, når det håndteres korrekt under definerede betingelser
- pH: 5,0 til 7,0
- Udseende: Clear Solution
- Endotoksiner: test < 0,05 EU/ml
- DNase-detektion: Ikke opdaget
- RNase-detektion: Ikke opdaget
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Molekylvægt (g/mol) | Unknown |
| Procent renhed | Ukendt |
| Grad | Cellekultur/molekylærbiologi |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 500 mL |