Få mere at vide
Erlab™ Molecode S
Til brug med (udstyr):
Captair Smarte stinkskabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udstyr krævet af klasse I i AFNOR-standarden NF X 15-211: 2009
- En celle placeret i prøvetagningskammeret muliggør automatisk detektering af filtrets mætning af opløsningsmidlerne
- En anden celle er placeret i kontakt med miljøet i laboratoriet indikerer en mulig forurening af den omgivende luft
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Captair Smarte stinkskabe |
| Produkttype | Mætningsdetekteringsalarm |
| Til brug med (applikation) | Detektering af opløsningsmidler |