Få mere at vide
Erlab™ Molekode F
Artikelnummer. 15524520
Til brug med (udstyr):
Captair Smarte stinkskabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15524520
Brand: Erlab™ I3099000002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Erlab™ Molecode F er en mætningsdetektionsalarm til bredspektrede filtre.
  • Udstyr krævet af klasse I i AFNOR NF X 15-211: 2009 standarden
  • En celle placeret i prøvetagningskammeret tillader detektion Automatisk mætning af filteret med formaldehyd
  • En anden celle er placeret i kontakt med miljøet i laboratoriet indikerer en mulig forurening af den omgivende luft
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Captair Smarte stinkskabe
Produkttype Mætningsdetekteringsalarm
Til brug med (applikation) Påvisning af formaldehyd