Få mere at vide
Erlab™ Molekode A
Artikelnummer. 15514520 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Captair Smarte stinkskabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15514520 Captair Smarte stinkskabe Hver
1 options
Artikelnummer. 15514520 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. I0699000002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Erlab™ Molecode A er en mætningsdetektionsalarm til bredspektrede filtre.
  • Udstyr krævet af klasse I i AFNOR-standarden NF X 15-211: 2009
  • En celle placeret i prøveudtagningskammeret muliggør detektering af automatisk mætning af filteret med syrer
  • En anden celle er placeret i kontakt med miljøet i laboratoriet indikerer en mulig forurening af den omgivende luft
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Captair Smarte stinkskabe
Produkttype Mætningsdetekteringsalarm
Til brug med (applikation) Påvisning af syrer