Få mere at vide
Moldex™ Softies™ Engangs ørepropper
Med ledning:
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Strålende orange farve for nem overensstemmelseskontrol
- Ekstra blødt lavtryksskum for komfort og pasform
- Tilspidset form for nem isætning og fjernelse
- Formet til at passe selv meget små øregange
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI S3.1974 | Ja |
| CSA Z94.2 | Klasse AL |
| Størrelse | Universel |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, forsyningsvirksomhed, fremstilling, produktion, minedrift, olie og gas og andre forskellige industrier |
| Høj synlighed | Ja |
| Emballagetype | Poly taske |
| Par pr pakke | 200 Par/Pk. |
| Stikmateriale | Skum |
| Stik farve | Orange |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 33 dB |
| Vis mere |