Learn More
Moldex™ Rockets™ Reusable Ear Plugs
Descripción
- Easy grip handle
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Can be washed and reused
- 100% PVC-Free™
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI S3.1974 | Yes |
| Cord Material | N/A |
| CSA Z94.2 | Class AL |
| Size | Universal |
| For Use With (Application) | Construction, Energy, Utilities, Manufacturing, Healthcare, Mining, Oil and Gas, Transportation, and Other Various Industries |
| High Visibility | No |
| Packaging Type | Pocket-Pak |
| Pairs per Package | 50 Pairs/Pk. |
| Plug Material | TPE |
| Plug Color | Purple |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?