Få mere at vide
Moldex™ Rockets™ Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. 12374759
Skift visning
Med ledning:
Uden ledning
Stik farve:
Lilla
Ledningsmateriale:
N/A
Emballagetype:
Pocket-Pak
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Med ledning Stik farve Ledningsmateriale Emballagetype Pakningsstørrelse
12374759 Uden ledning Lilla N/A Pocket-Pak Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12374759 Leverandør Moldex™ Leverandørnr. 640001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1682.37 DKK
    651.99 DKK / Pakke med 50
    Spare 1030.38 DKK
    61% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Rockets™ genanvendelige ørepropper er designet til at give et sikkert greb ved håndtering, så de nemt glider ind i øret. Triple-flange design giver maksimal komfort til hele dagen brug.
  • Let greb håndtag
  • Luftboble i spidsen giver polstret komfort
  • Kan vaskes og genbruges
  • 100 % PVC-Free™
Tekniske data
ANSI S3.1974 Ja
Ledningsmateriale N/A
CSA Z94.2 Klasse AL
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Byggeri, energi, forsyningsvirksomhed, fremstilling, sundhedspleje, minedrift, olie og gas, transport og andre forskellige industrier
Høj synlighed Nej
Emballagetype Pocket-Pak
Par pr pakke 50 Par/Pk.
Stikmateriale TPE
Stik farve Lilla
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Flanget
Produkttype Reusable Earplugs
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Inkluderer Etui i lommestørrelse