Få mere at vide
Honeywell™ Formstøbt kop ansigtsmaske 5211 XL-FFP2 NR D med ventil og fuld ansigtsforsegling
Beskrivelse
- Stiv skal: Form bevares selv i fugtige og tunge belastningsmiljøer.
- Ultra-blød hypoallergen Willtech™ flangetætning med absorptionsegenskaber og en tætsluttende film for en enestående komfort og en perfekt pasform.
- Præformet og farvet næsebro for at spare tid til perfekt justering af masken og for øjeblikkeligt at identificere dens beskyttelsesniveau.
- Stor intern volumen til let at kommunikere og trække vejret.
- Afskærmet, højtydende udåndingsventil med et eksklusivt design (sommerfuglens åbning-lukkesystem) for forbedret beskyttelse, komfort og mindsket træthed.
- Justerbare fletninger for nemt og effektivt at passe til masken.
- Letvægts åndedrætsværn (26 g) for at reducere træthed.
- Ingen latex, ingen silikone, ingen PVC.
- Dolomite testet.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-attest, EN 149:2001+A1:2009 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Stiv skal |
| Størrelse | X-Large |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Til brug med (applikation) | Landbrug, bilindustrien, byggeri, fødevarer, jern/stål, minedrift, tekstil, træindustri |
| Inkluderer | Ventil, justerbare fletninger, tætning i hele ansigtet |
| Latex fri | Ja |
| Mængde | 5/Æske, 50/Pk. |