Få mere at vide
Tork Fugtgivende håndlotionvæske
Artikelnummer. 30243814 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Mængde:
8 pakker
Artikelnummer. Mængde
30243814 8 pakker
1 options
Artikelnummer. 30243814 Leverandør Tork Leverandørnr. 420202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.21 DKK
    542.80 DKK / Pakke med 8
    Spare 50.41 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Duftfri lotion med hurtig absorberende for en ikke-fedtet fornemmelse
  • Denne ikke-parfumerede lotion har en dermatologisk testet formel, hudvenlig pH og en blanding af rapsolie, glycerin og panthenol
  • Hjælper med at opretholde hudens fugtbalance
  • Hurtigt absorberende for en ikke-fedtet fornemmelse
  • Spar personalets tid ved ubesværet genopfyldning certificeret af Swedish Rheumatism
  • Foreningen, testet efter Design for Alle-testen, offentliggjort på svensk
  • Design Research Journal, 2011
  • Hjælp med at sikre god håndhygiejne – den fabriksforseglede flaske med en ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening og beskytte formuleringerne helt ud til hænderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende hånddesinfektionsmiddel
Farve Hvid
Form Lotion
Certificeringer/compliance Nordisk økomærke
Dimensioner (L x B x H) 392 x 196 x 184 mm
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 15,43 tommer
Længde (metrisk) 392 mm
Emballage Plastikflaske
Mængde 8 pakker
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (engelsk) 16,06 oz.
Volumen (metrisk) 475 mL
Vægt (engelsk) 17,81 oz.
Vægt (metrisk) 505 g