Få mere at vide
Cytiva Fugttest papir
Artikelnummer. 11375124
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11375124 90 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11375124 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 5401090E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fugttestpapir til brug ved tørring af prøver under fugtvurdering
  • Anvendes ved tørring af prøver under fugtvurdering
  • Maksimal anbefalet temperatur - 550 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til brug ved tørring af prøver under fugtvurdering
Grad Fugttest papir
Diameter (metrisk) 90 mm