Få mere at vide
A&D Weighing Moisture Analyzers M Series, 51 gx 0,005 g
Artikelnummer. 16681222
Skift visning
Læsbarhed:
0.005 g
Artikelnummer. Læsbarhed
16681222 0.005 g
1 options
Artikelnummer. 16681222 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. ML50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19131.00 DKK
    17772.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 1358.22 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
En &D lige halogenlampe og unikt designet SRA (Secondary Radiation Assist) filter giver kortere måletid. Det ergonomisk designede pandehåndtag eliminerer uheld, såsom forbrændinger, når en varm prøvebakke flyttes ind i eller ud af enheden fra begge sider.
  • Hurtig og ensartet opvarmning med halogenlampe og unikt designet SRA-filter, der undgår hot spots
  • Høj repeterbarhed med SHS-teknologi (Super Hybrid Sensor)
  • Natriumtartratdihydrat til verifikation af nøjagtigheden
  • Hukommelsesfunktion (for at kunne gemme/genkalde konfigurationer samt måleresultater)
  • Fem måleprogrammer (standard, automatisk, hurtig, timer og manuel tilstand)
  • Stort og letlæseligt VFD-display
  • Standard RS-232C interface
  • Måling af væske- eller faststofindhold
Tekniske data
Elektriske krav 110/120 V, 3 A, 50/60 Hz
Læsbarhed 0.005 g
Display Type Stor VFD
Tilslutningstype RS-232 C
Dybde (metrisk) 320 mm
Oversigt Varmekilde: Halogenlampe (lige type, 400 watt max, 5000 timer)
Volumen 51 g
Højde (metrisk) 173 mm
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Moisture Analyzer
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 215 mm