Få mere at vide
Ohaus™ MB25 Moisture Analyzer
Artikelnummer. 10739448 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
110 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10739448 110 g Hver
1 options
Artikelnummer. 10739448 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80252472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15145.00 DKK
    11367.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 3777.55 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Giver præcis fugtindholdsbestemmelse, procentfasthedsbestemmelse og nøjagtig vejning til en uovertruffen værdi. Ohaus™ MB25 Moisture Analyzer leverer den ideelle kombination af resultater og værdi.
  • Stort baggrundsbelyst LCD-display
  • Standard RS232-port
  • Strømledning medfølger
  • 110 g kapacitet
  • Læsbarhed på 0,005 g/0,05 %
  • Halogen-opvarmning
  • ABS-hus, metalskålstøtte, metalskålhåndtag, dæksel til brug
  • 3 slukningskriterier (manuel, tidsindstillet eller automatisk), 1 standard varmeprofil, 50°til 160°C varmeområde (trin på 5°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- MB25
Materiale ABS-hus, metalskålstøtte, metalskålhåndtag
Dimensioner (L x B x H) 280 x 165 x 127 mm
Display Type Digital LCD
Tilslutningstype RS232 (inkluderet)
Dybde (metrisk) 280 mm
Volumen 110 g
Til brug med (applikation) I et kontraktlaboratorium, spildevandsrenseanlæg
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 11 tommer
Længde (metrisk) 280 mm
Nettovægt (engelsk) 5 lb.
Nettovægt (metrisk) 2.1 kg
Temperaturområde (metrisk) 50 °C til 160 °C,
Type Moisture Analyzer
Bredde (engelsk) 6,5 tommer
Bredde (metrisk) 165 mm