Få mere at vide
Bochem™ Mohr Pinch Cocks
Længde (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Pinchcock |
| Materiale | Messing |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |