Få mere at vide
Moguisteine, TRC
Artikelnummer. 30476378
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476378 100 mg
30474938 1 g
30465830 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM486450100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119637-67-1
Molekylær formel C16H21NO5S
Molekylvægt (g/mol) 339.41
Synonym (+/-)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-beta-oxo-3-thiazolidinepropanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 3-[2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-thiazolidin-3-yl]-3-oxopropanoate
SMIL CCOC(=O)CC(=O)N1CCSC1COc2ccccc2OC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Moguisteine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3
Formel vægt 339.114
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.