missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Moguisteine, TRC

Artikelnummer. 30474938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474938 1 g
30476378 100 mg
30465830 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4864501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119637-67-1
Molekylær formel C16H21NO5S
Molekylvægt (g/mol) 339.41
Synonym (+/-)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-beta-oxo-3-thiazolidinepropanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 3-[2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-thiazolidin-3-yl]-3-oxopropanoate
SMIL CCOC(=O)CC(=O)N1CCSC1COc2ccccc2OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Moguisteine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3
Formel vægt 339.114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.