missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mofebutazone, TRC

Artikelnummer. 30004604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004604 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM485400250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mofebutazone
CAS 2210-63-1
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-phenyl-, 4-Butyl-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-4-butylpyrazolidin-3,5-dione, 1-Phenyl-4-n-butyl-3,5-dioxopyrazolidine, 2-Phenyl-3,5-dihydroxy-4-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-3,5-dioxo-1-phenyltetrahydropyrazole, Arcobutine, Arcomonol Tablets, Butazone, Mobutazon, Mobutazone, Mobuzon, Mofebutazone, Mofesal, Monazan, Monazon, Monobutyl, Monofen, Monofenew, Monomil, Monophenylbutazone, Monorheumetten, Monozon, Mophebutazone, Mozol, NSC 73725, Reumatox
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-3-9-11-12(16)14-15(13(11)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3,(H,14,16)
SMIL CCCCC1C(=O)NN(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 4-butyl-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Formel vægt 232.1212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.