Få mere at vide
Moexipril Methyl Ester Analog Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moexipril Methyl Ester Analog Hydrochloride Salt |
| CAS | 1356841-17-2 |
| Molekylær formel | C26 H32 N2 O7 . H Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3S-[2-(S),3S]]-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-[2-[[1-(methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-3-isoquinolinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32N2O7.ClH/c1-16(27-20(26(32)35-4)11-10-17-8-6-5-7-9-17)24(29)28-15-19-14-23(34-3)22(33-2)13-18(19)12-21(28)25(30)31;/h5-9,13-14,16,20-21,27H,10-12,15H2,1-4H3,(H,30,31);1H/t16-,20-,21-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-6,7-dimethoxy-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.002 |
| Formel vægt | 520.198 |