Få mere at vide
Moexipril hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101520
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. 16408468
Brand: Medchem Express HYB0378A10mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moexipril hydrochloride
CAS 82586-52-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H35ClN2O7
Mængde 10 mg
Synonym RS-10085
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (186.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)C1)O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 535.03
Formel vægt 535.03
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.