Få mere at vide
Moexipril Cyclohexyl Analogue Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moexipril Cyclohexyl Analogue Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h14-15,17-18,21-22,28H,5-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 540.26 |