Få mere at vide
SymLine Modulsignalsæt (EU)
Artikelnummer. 17347419
Skift visning
Til brug med (applikation):
Sikkerhedsskabe
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
17347419 Sikkerhedsskabe
1 options
Artikelnummer. 17347419 Leverandør SymLine Leverandørnr. 106678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5355.00 DKK
    4614.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 740.90 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Overvåg to påfyldningsniveauer på én gang, perfekt integration i laboratoriemøbler med Switch Amplifier
  • Tilslut NAMUR-sensorer eller potentialfrie mekaniske kontakter, som er monteret i zonerne 0, 1, 2 (gas) eller 20, 21, 22 (støv)
  • Kompakt design
  • Tekniske data
    Oversigt Modul Signalsæt til sikkerhedsskabe 'EU-stik', bestående af: 1 x Switch forstærker EU, 2 kanaler (108278) 1 x Hus til isolations switch forstærker (106590) 2 x Kabelsæt: Tilslutning til switch forstærker - Indbygget signalboks (108314)
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskabe
    Produkttype Modulsignalsæt (EU)
    Inkluderer 1 x Switch forstærker EU, 2 kanaler (108278) 1 x Hus til isolations switch forstærker (106590) 2 x Kabelsæt: Tilslutning til switch forstærker - Indbygget signalboks (108314)