Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil injektor, modul A 303
Artikelnummer. 15477704 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Holder:
98 Pipettes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder unitSize
15477704 98 Pipettes Hver
1 options
Artikelnummer. 15477704 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12669220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14885.00 DKK
    13550.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 1334.02 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modul A 303 til optimal belastning af op til 98 pipetter
  • Velegnet til f.eks. 98 måle- og fuldpipetter
  • Højde på holderramme 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 98 Pipettes
Højde (metrisk) 150 mm