Få mere at vide
Fisherbrand™ Modul til pipetter
Artikelnummer. 17157834 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pipetter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17157834 Pipetter
1 options
Artikelnummer. 17157834
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Moduler bruges for at undgå tunge løft, og sikrer dermed det bedst mulige ergonomiske arbejdsmiljø.
  • Glasmodul til pipetter med en længde på 160 til 630 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Pipetter