Beskrivelse
- Velegnet til laboratorieglas som Erlenmeyer-kolber
- udstyret med 18 dysedyser med plaststøtter ID 160
- Dyseafstand 78 mm på tværs af bredden, 84 mm over dybden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Injektormodul |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorievaskekurve A 100 og A 150 |
| Inkluderer | Tre rækker af seks injektorer |
| Dimensioner (L x B x H) | 181 x 220 x 479mm |