Få mere at vide
Asecos™ Modul til fjernsignalering 4.0 ION PRO og ULTRA
Artikelnummer. 31789613 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Model-:
EU-version
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
31789613 EU-version Hver
1 options
Artikelnummer. 31789613 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 42483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fjernsignaleringsmodul muliggør fjernvideresendelse af alarmer via mobilnetværk (SMS/tale)
  • Modul til fjernsignalering 4.0 ION-LINE EU/UK
    • Videresender alle fire alarmstatus (advarselsmeddelelse, alarmniveau 1, alarmniveau 2, strømsvigt) på en differentieret måde via SMS og/eller opkald til mobilnetværket.
    • Alarm-sms'er og op til 5 telefonnumre kan frit konfigureres.
  • Forudsætninger
    • Netværkstilgængelighed på installationsstedet (4G LTE-M og 2G). Hvis du har dit eget SIM-kort, bruger modulet kun 2G, og SIM-kortet skal leveres af kunden.
    • Alternativt inkluderes et Mobeye SIM, som aktiveres via en online portal (udvidede kontaktmuligheder via SMS e-mail, omkostninger ifølge Mobeye). 230 V netforbindelse kræves.
    • Kompatibel med IO90.195.120.065.WDEL
  • Særligt indslag
    • For modellerne IO90.195.120.PC.WDC var IO90.195.120.PS.WDC kun kompatibel i kombination med relæmodul 4.0 [41405].
    • Kan eftermonteres af kunden.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Videresendelse af alarmbetingelser
Til brug med (udstyr) 4.0 ION PRO og ULTRA, EU
Model- EU-version
Vægt (engelsk) 1.10 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Produkttype Fjernsignaleringsmodul