Beskrivelse
- Tilbehør til blokvarmere inkluderer modulære blokke til at rumme næsten enhver prøve
- Modulære blokke har tæt kontakt mellem rør og vægge, hvilket muliggør maksimal varmetilbageholdelse
- De fleste blokke har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
- Lavtemperaturdæksler hjælper med at reducere luftstrømmen for yderligere temperaturstabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Modulblok til hætteglas 28 mm |
| Holder | 28 mm hætteglas |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 6 |
| Type | Blok |
| Inkluderer | Med termometerbrønd |
| Størrelse | 1 blok |
| Rørstørrelse | 28 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 45 mm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 28.8 mm |