Få mere at vide
Fisherbrand™ Modul til 4 fordelere og 84 pipetter
Artikelnummer. 17197794 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
Til 4 fordelere og 84 pipetter
Artikelnummer.
17197794 Til 4 fordelere og 84 pipetter
1 options
Artikelnummer. 17197794
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Moduler bruges for at undgå tunge løft, og sikrer dermed det bedst mulige ergonomiske arbejdsmiljø.
  • Glasmodul med en 120 mm enhedspositionsspredning og pipettelængde på 160 til 630 mm
Tekniske data
Produkttype modul
Til brug med (udstyr) 4 fordelere og 84 pipetter