Få mere at vide
Brady™ Modulære NFC RFID On-metal labels
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- Polyester tagflademateriale, med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
- Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
- Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, med 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyethylen |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |