Få mere at vide
Micronova Modulære multi-bucket vognsystemer
Artikelnummer. 30533187 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
81 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30533187 109 x 61 x 102 cm
30533186 81 x 61 x 102 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30533187 Supplier Micronova Supplier No. C33MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27940.00 DKK
    25000.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2940.00 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Ergonomisk designet med glat manøvredygtighed og tilpasningsmuligheder
  • Et hængende spanddesign giver større stabilitet og hævet skovlhøjde for nem moppemætning
  • Holdbar 304 elektropoleret rustfri stålkonstruktion
  • Forhøjet spand-højde for ergonomisk og praktisk moppemætning
  • Hængende skovldesign giver større stabilitet
  • Enkeltstykke rustfrit stål pushbar for holdbarhed og forureningskontrol
  • Fodbetjent hjulbremse sikrer vognen på plads
  • Udskiftelige sideskinner til ombygning til dobbelt- eller tredobbelt skovlsystem
  • Kompatibel med plastik- eller rustfrit stål, smalle eller lave spande
  • Brug med alle rustfri Micronova stål-wringere
  • Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer
  • ISO 5 til 9 renrum
  • ISO 9001 Certificeret Produktionsfacilitet
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Tredobbelt Skovl-vogn
Farve Platin
Dimensioner (L x B x H) 109 x 61 x 102 cm
Til brug med (applikation) Micronova Moppehoveder og wringers
Højde (engelsk) 40 tommer
Højde (metrisk) 102 cm
Længde (engelsk) 43 tommer
Længde (metrisk) 109 cm
Bæreevne (engelsk) 29.05 lb.
Bæreevne (metrisk) 13.18 kg
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder Ingen
Vægt (metrisk) 13.18 kg
Vægt (engelsk) 29.05 lb.
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm