Få mere at vide
Beschreibung
- Et hængende spanddesign giver større stabilitet og hævet skovlhøjde for nem moppemætning
- Holdbar 304 elektropoleret rustfri stålkonstruktion
- Forhøjet spand-højde for ergonomisk og praktisk moppemætning
- Hængende skovldesign giver større stabilitet
- Enkeltstykke rustfrit stål pushbar for holdbarhed og forureningskontrol
- Fodbetjent hjulbremse sikrer vognen på plads
- Udskiftelige sideskinner til ombygning til dobbelt- eller tredobbelt skovlsystem
- Kompatibel med plastik- eller rustfrit stål, smalle eller lave spande
- Brug med alle rustfri Micronova stål-wringere
- Fremstillet til brug i kontrollerede miljøer
- ISO 5 til 9 renrum
- ISO 9001 Certificeret Produktionsfacilitet
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Dobbelt Skovl-vogn |
| Farve | Platin |
| Dimensioner (L x B x H) | 81 x 61 x 102 cm |
| Til brug med (applikation) | Micronova Moppehoveder og wringers |
| Højde (engelsk) | 40 tommer |
| Højde (metrisk) | 102 cm |
| Længde (engelsk) | 32 tommer |
| Længde (metrisk) | 81 cm |
| Bæreevne (engelsk) | 25.05 lb. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?