Få mere at vide
Fisherbrand™ Modulær handskerumsholder
Artikelnummer. 15380440 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15380440 Hvid Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 15380440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 DKK
    437.35 DKK / Pakke med 3
    Spare 32.65 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal pasform til de fleste handskerum og størrelser. Modulær handskeboksholder er lavet af harpiks og er modstandsdygtig over for hårde rengøringsmidler.
  • Modulært design: brug kun én eller stak flere holdere vandret
  • Slagstærk, holdbar konstruktion holder til hårde rengøringsløsninger
  • Universal pasform til de fleste større mærker af 100-pak handskebokse
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 254 x 156 x 97 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 254 mm
Bredde (engelsk) 6,1 tommer
Bredde (metrisk) 156 mm
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Højde (metrisk) 97 mm
Holder Engangshandskebokse
Materiale Harpiks
Montering Væg- eller overflademontering
Antal rum 1
Produkt stil Front-loading med åbning