Få mere at vide
Wheaton™ Modulær Coliwasa
Artikelnummer. 11724129 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11724129 Polypropylen, PVC Hver
1 options
Artikelnummer. 11724129 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 885250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 DKK
    3512.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 967.15 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Unikt designet topspinbar og bundventilplademekanisme giver en positiv forsegling til prøveopbevaring sammen med større kontrol for frigivelse af prøven
Tekniske data
Produkttype Modulær Coliwasa
Materiale Polypropylen, PVC
Inkluderer Med en rensebørste.
Diameter (metrisk) Indvendig 48 mm
Længde (metrisk) 120 cm