Få mere at vide
Epredia™ Modulære kassetteopbevaringsskuffer
Artikelnummer. 12520027 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Kassetteopbevaringsskuffe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12520027 Kassetteopbevaringsskuffe Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12520027 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B1001304
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Opbevar permanent op til 165 indstøbningsringe eller 250 kassetter pr. skuffe med modulære kassetteopbevaringsskuffer.
Funktioner
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Designet med sammenlåsende kanter på top og bund for at tillade stabling til enhver passende højde
Inkluderer
  • Identifikationsetiketter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassetteopbevaringsskuffe
Holder 250