Få mere at vide
OHAUS™ Blok
Shop alle Ohaus produkter
Antal steder:
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modulære blokke sælges separat fra varmeapparater.
- Tæt kontakt mellem rør-til-blok-vægge giver mulighed for maksimal varmetilbageholdelse
- Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Modulblok til hætteglas 19 mm |
| Til brug med (udstyr) | Tør blokvarmer |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 12 |
| Type | Blok |
| Prøvetype | 19 mm hætteglas |
| Størrelse | 1 blok |
| Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 9.5 cm |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Vis mere |