Få mere at vide
Ohaus™ Blok
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Anodiseret aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Dobbelt blok
- Brønddybde: 13,5 mm
- Passer til 2/4/6 bloktørre blokvarmere
- Forsænket brønd for bedre stabilitet, flad overflade til flade og runde bundplader
- Dimensioner: 15,2 L x 9,5 B x 5,7 cm H (6 x 3,75 x 2,25 tommer)
Specifications
Specifications
| Oversigt | Modulblok titerplade |
| Til brug med (udstyr) | 96-brønds eller 384-brønds titerplade |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Type | Blok |
| Prøvetype | Titerplade |
| Størrelse | 2 blok |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Højde (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 5.7 cm |
| Show More |