Få mere at vide
Elma™ Modulære kurve
Artikelnummer. 17851337
Diameter (metrisk):
21 mm
64 mm
Højde (metrisk):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Stil:
1 afsnit
4 afsnit
5 afsnit
9 afsnit
Artikelnummer. 17851337
Brand: Elma™ 3000006017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulopbygget kurvsystem til Elmasonic P, Elmasonic Vælg, og NEMT.
  • Rustfrit stål med plasthåndtag (10 til 120 og 180 til 300) eller Rilsan belægning (150)
  • Ergonomiske håndtag
  • Autoklaverbar
  • Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
  • Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Type Lille kurv
Diameter (metrisk) 21 mm
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Stil 4 afsnit
Højde (metrisk) 12 mm